Documents
L323594
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.722
Numéro MDL:
Autres remarques