Principaux documents
L322091
3-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-(2-NAPHTHYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15BrO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.298
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.