Principaux documents
L320277
3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
L320277-250MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
L320277-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.313
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025