Principaux documents
L318949
3-(4-METHYLBENZYL)-1-(2-(4-NITRO-PH)-2-OXOETHYL)-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.338
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.