Key Documents
L317667
1-(4-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.205
Numéro MDL:
Autres remarques