Principaux documents
L315966
N'-(1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(2-THIENYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.344
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.