Principaux documents
L314706
N'-BENZYLIDENE-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.295
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.