L314250
5-((2-CHLORO-4-NITROANILINO)METHYLENE)-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7ClN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.655
Numéro MDL:
Autres remarques