Principaux documents
L311898
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.976
Numéro MDL:
Autres remarques