Principaux documents
L310301
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2E)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.597
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.