Documents
L309915
4-[(1E)-N-({[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29N5O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.648
Numéro MDL:
Autres remarques