Principaux documents
L306509
N-(2-FLUOROPHENYL)-N'-(3-METHYL-2-FUROYL)THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.307
Numéro MDL:
Autres remarques