Principaux documents
L306258
3-(4-BROMOANILINO)-2-((4-BROMOANILINO)(2-FURYL)METHYL)ACRYLALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.171
Numéro MDL:
Autres remarques