Principaux documents
L303607
4-BR-2-(2-((4-ISOPROPYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.404
Numéro MDL:
Autres remarques