Principaux documents
L301078
4 -BROMO-2-TRIFLUOROMETHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H5BrF3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.087
Numéro MDL:
Autres remarques