Principaux documents
L299723
ETHYL (1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.259
Numéro MDL:
Autres remarques