Principaux documents
L298697
4-BR-2-(2-((4-BROMOANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19Br2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.244
Numéro MDL:
Autres remarques