L294985
4-(2-((2-CHLOROANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.869
Numéro MDL:
Autres remarques