Principaux documents
L293946
2-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-N-(4-FLUOROBENZYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClFNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.792
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.