Documents
L292699
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17BrClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.832
Numéro MDL:
Autres remarques