Principaux documents
L291986
N-(3,5-DICHLOROPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21Cl2N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.499
Numéro MDL:
Autres remarques