Principaux documents
L290815
4-(((3-(2,4-DI-CL-PH)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-1,2-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.243
Numéro MDL:
Autres remarques