Principaux documents
L290122
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.546
Numéro MDL:
Autres remarques