Principaux documents
L288888
N,N-DIETHYL-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.503
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.