Principaux documents
L288055
N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.547
Numéro MDL:
Autres remarques