Principaux documents
L287784
4-((3-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.786
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.