Principaux documents
L283673
2-MEO-4-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.