Principaux documents
L267457
(4-(2-((2-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.353
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.