Key Documents
L266736
3-(2-((4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClFN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.835
Numéro MDL:
Autres remarques