Documents
L266477
4-(2-(AMINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.27
Numéro MDL:
Autres remarques