Documents
L265934
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-3-METHYLBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.862
Numéro MDL:
Autres remarques