Principaux documents
L262218
N'-(2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)-3-(9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.35
Numéro MDL:
Autres remarques