L260347
4-(3-CHLOROPHENYL)-1-(2-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.709
Numéro MDL:
Autres remarques