Principaux documents
L251275
1-(2-HYDROXY-4,6-DIMETHOXYPHENYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
L251275-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
L251275-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025