Principaux documents
L250619
3-((4-BROMOPHENYL)SULFONYL)-1-(4-ETHOXYPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17BrO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.291
Numéro MDL:
Autres remarques