Principaux documents
L249807
N'-(1-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.212
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.