Principaux documents
L248142
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.841
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.