Principaux documents
L247057
2-CHLORO-3-{(Z)-[3-(2-FURYLMETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12ClN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.896
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.