Documents
L245925
(2E)-2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-3-[4-OXO-2-(1-PIPERIDINYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.449
Numéro MDL:
Autres remarques