Documents
L245313
3-(4-CHLOROPHENYL)-5-(CINNAMYLTHIO)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.964
Numéro MDL:
Autres remarques