Principaux documents
L244082
2-(BENZYLTHIO)-5-((4-NITROBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.493
Numéro MDL:
Autres remarques