Principaux documents
L242586
3-(((5-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)ME)PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15FN2OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.512
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.