Key Documents
L241490
4-CL-N-(2-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.912
Numéro MDL:
Autres remarques