Principaux documents
L240354
4-CHLORO-N-[2-({(2E)-2-[(6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15Cl2N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.363
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.