Principaux documents
L239577
4-CL-N-(4-((2-(4-FLUOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15ClFN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.876
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.