Principaux documents
L238104
4-(2-((3,4-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14BrCl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.185
Numéro MDL:
Autres remarques