Principaux documents
L235237
4-(2-((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16BrClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.793
Numéro MDL:
Autres remarques