Principaux documents
L235067
4-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 3-PHENYLACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.361
Numéro MDL:
Autres remarques