L227684
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.602
Numéro MDL:
Autres remarques