Documents
L227633
3-(4-BROMOPHENYL)-2-((2-CHLOROBENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14BrClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.78
Numéro MDL:
Autres remarques